missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexamethyldisiloxane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15814281
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814281 500 mL 500ml
15804281 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15814281 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8140510500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 107-46-0

Specifikationer

Smältpunkt -68°C
Densitet 0.76 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 100°C/1013 hPa
Molekylformel ((CH3)3Si)2O
MDL-nummer MFCD00008265
Kvantitet 500 mL
Synonym Hexamethyldisiloxane, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO, Hexamethyldisiloxane
Molekylvikt (g/mol) 162.38
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.