Läs mer
Hexametyldisiloxan, TRC
Produktkod. 30134773
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134773 10 g
17921565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29421510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-46-0
Molekylformel C6H18OSi2
Molekylvikt (g/mol) 162.38
Synonym HMDO, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisiloxane, Belsil DM 0.65, Bis(trimethylsilyl) ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, DC 0.65cs200, Dow Corning 200/0.65, Dow Corning OS 10, Ethoxytrimethylsilane-hexamethyldisiloxane copolymer, Glipoxan, HMDS, HMDSO, HX 18, Hexamethyldisiloxane, KF 96L0.65, LS 7130, MM, MM (siloxane), NSC 43346, OL-AK 065, OS 10, OS 10 (siloxane), PSF-0.65cSt, SF 0.65, SH 200-0.65CS, SH 200-0.65cSt, SH 200-0.6CS, SWS-F 221, Volasil DM 0.65, Volasil DM 0.65SP
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyloxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisiloxane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Formel vikt 162.09