Läs mer
Hexamethylene Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15821651
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821651 1 L 1 L
15811651 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15821651 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8220661000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-06-0
Specifikationer
Smältpunkt -67°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 255°C/1013 hPa
Molekylformel OCN(CH2)6NCO
MDL-nummer MFCD00002047
Kvantitet 1 L
Synonym Hexamethylene diisocyanate, 1,6-Diisocyanatohexane, Hexamethylene diisocyanate
Molekylvikt (g/mol) 168.19