Läs mer
Hexamethylenediamine-N,N,N',N'-tetrakis(methylphosphonic Acid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylenediamine-N,N,N',N'-tetrakis(methylphosphonic Acid) |
| CAS | 23605-74-5 |
| Molekylformel | C10 H28 N2 O12 P4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic Acid], (Hexamethylenedinitrilo)tetrakis[methylenephosphonic Acid], 1,6-Hexanediaminetetrakis(methylene phosphonic Acid), Briquest 462, Dequest 2051, HDTMP, HDTMPA, Hexamethylenedinitrilotetrakis(methylphosphonic Acid), Hexanediaminetetra(methylenephosphonic Acid), N,N,N',N'-1,6-Hexamethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic Acid), N,N,N',N'-Hexamethylenediaminetetra(methylenephosphonic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H28N2O12P4/c13-25(14,15)7-11(8-26(16,17)18)5-3-1-2-4-6-12(9-27(19,20)21)10-28(22,23)24/h1-10H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24) |
| LEDER | OP(=O)(O)CN(CCCCCCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl-(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.231 |
| Formel vikt | 492.059 |