Läs mer
Hexametyleneimin, 98+%
Produktkod. 11406916
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406916 100 mL 100ml
11416916 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24007.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99,177 g/mol
Hexametylenimin används som en farmaceutisk produkt och råvara för gummiprodukter. Det används också som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, zeoliter, färgämnen, bläck, gummikemikalier, textilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hexametylenimin används som en farmaceutisk produkt och råvara för gummiprodukter. Det används också som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, zeoliter, färgämnen, bläck, gummikemikalier, textilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-49-9
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.177
MDL-nummer MFCD00006934
InChI-nyckel ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
IUPAC-namn azepan
LEDER C1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyleneimine
Smältpunkt -37°C
Densitet 0.88
Kokpunkt 138°C to 139°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Odör Ammonia-like
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2493
Beilstein 1084
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 99.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.