Läs mer
Hexametyleneimin, 99 %
Produktkod. 10192670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192670 500 mL Glasflaska 500ml
10714431 5 mL Glasflaska 5ml
10741735 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10192670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120595000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-49-9
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.17
MDL-nummer MFCD00006934
InChI-nyckel ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
IUPAC-namn azepan
LEDER C1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyleneimine
Smältpunkt -37,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 138,0 °C
Flampunkt 18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4650 till 1,4670
Kvantitet 500 mL
Beilstein 20, 94
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i starkt alkaliska material, lösliga i metanol, etanol, bensen och eter
Formel vikt 99.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethyleneimine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.