Läs mer
Hexametylentetramin, 98,5 %, innehåller ett antiklumpningsmedel
Product Code. 10276720 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10276720 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10003050 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10276720 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 232890025
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-97-0
Molekylformel C6H12N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
MDL-nummer MFCD00006895
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifications
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
Namnnotering 98.5%
Smältpunkt 260,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Flampunkt 250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98.5%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15, 6038
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 895 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i kloroform: 13,4 % (20 °C), löslig i etanol: 2,89 % (20 °C), löslig i aceton: 0,65 % (20 °C), olöslig i eter: 0,06 % (20 °C), löslig i metanol: 7,25 % (20 °C)
Sublimeringspunkt 263,0 °C
Formel vikt 140.19
Procent renhet 98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.