Läs mer
Hexametylentetramin,≥ 99 %, reagenskvalitet, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430622 1 kg 1kg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11430622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219405091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1881.18 SEK / 1kg
    Save 93.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
Namnnotering För ACS-analys
CAS 100-97-0
Färg Vitt
Densitet 1,33 g/cm3 vid 20 °C
Molekylformel C6H12N4
Kvantitet 1 kg
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvikt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vikt 140.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexamethylenetetramine