Läs mer
Hexametylentetramin, 99+%
Produktkod. 11433437
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433437 250 g 250g
11423437 1000 g 1000g
11443437 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17213.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Hexametylentetramin används som formyleringsmedel i syntesen och som utfällningsmedel. Det används också vid tillverkning av fenolhartser och dess formmassa, som kan användas som bindemedel i brandsäkra material, broms- och kopplingsbelägg. Det är involverat i framställningen av 5-tert-butyl-2-hydroxi-isoftalaldehyd. Det är användbart för behandling av urinvägsinfektion. Vidare används det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen och i Delepine-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexametylentetramin används som formyleringsmedel i syntesen och som utfällningsmedel. Det används också vid tillverkning av fenolhartser och dess formmassa, som kan användas som bindemedel i brandsäkra material, broms- och kopplingsbelägg. Det är involverat i framställningen av 5-tert-butyl-2-hydroxi-isoftalaldehyd. Det är användbart för behandling av urinvägsinfektion. Vidare används det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen och i Delepine-reaktionen.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Undvik förhållanden som lågor, gnistor och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-97-0
Molekylformel C6H12N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
MDL-nummer MFCD00006895
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
Smältpunkt ∼280 °C (sublimering)
Densitet 1.33
Flampunkt 250 °C (482 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1328
Beilstein 2018
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5966
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform och aceton.
Formel vikt 140.19
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.