Läs mer
Hexametylentetramin, 99+%
Beskrivning
Hexametylentetramin används som formyleringsmedel i syntesen och som utfällningsmedel. Det används också vid tillverkning av fenolhartser och dess formmassa, som kan användas som bindemedel i brandsäkra material, broms- och kopplingsbelägg. Det är involverat i framställningen av 5-tert-butyl-2-hydroxi-isoftalaldehyd. Det är användbart för behandling av urinvägsinfektion. Vidare används det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen och i Delepine-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hexametylentetramin används som formyleringsmedel i syntesen och som utfällningsmedel. Det används också vid tillverkning av fenolhartser och dess formmassa, som kan användas som bindemedel i brandsäkra material, broms- och kopplingsbelägg. Det är involverat i framställningen av 5-tert-butyl-2-hydroxi-isoftalaldehyd. Det är användbart för behandling av urinvägsinfektion. Vidare används det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen och i Delepine-reaktionen.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Undvik förhållanden som lågor, gnistor och fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylenetetramine |
| Smältpunkt | ∼280 °C (sublimering) |
| Densitet | 1.33 |
| Flampunkt | 250 °C (482 °F) |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN1328 |
| Beilstein | 2018 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5966 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, kloroform och aceton. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hexamethylenetetramine
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.