Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylenetetramine |
| Smältpunkt | 260,0 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Densitet | 1.3300g/mL, 1.33 |
| pH | 7 till 10 (1 % vattenlösning) |
| Flampunkt | 250 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hexamethylenetetramine
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.