Läs mer
Hexametylentetramin, ACS, 99+%
Produktkod. 11377918
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377918 500 g 500g
11387918 100 g 100g
11367918 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036462.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Hexametylentetramin används vid tillverkning av flytande fenolhartser och formmassa. Det finns tillämpningar i broms- och kopplingsbelägg, slipprodukter, non-woven textilier och brandsäkra material. Det används också som ett läkemedel som tas genom munnen för att förhindra återkommande urinvägsinfektioner. Det används som fast bränsle tillsammans med 1,3,5-trioxan i campare, hobbyister, militären och hjälporganisationer. Det fungerar som en livsmedelstillsats och som ett konserveringsmedel. Det är ett viktigt reagens i organisk syntes, speciellt Duff-reaktion, Sommelet-reaktion och i Delepine-reaktionen. Vidare används det i lim, beläggningar, tätningsmedel och läderkonserveringsmedel. Den används som en formaldehydfrigörare för fotografisk filmframkallning och som härdare för epoxihartser av bisfenol A-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-97-0
Molekylformel C6H12N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
MDL-nummer MFCD00006895
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
Smältpunkt 280 °C (sublimering)
Färg Vitt
Densitet 1.33 g/mL
Flampunkt 250 °C (482 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1328
Beilstein 2018
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5966
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, kloroform, etanol och aceton. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 140.19
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.