Läs mer
Hexametylentetramin, ACS, 99+%
Beskrivning
Hexametylentetramin används vid tillverkning av fenoliska hartser och formningsmedel. Det används i broms- och kopplingslägg, slipmedel, icke-vävda textilier och brandsäkra material. Det används också som läkemedel som tas oralt för att förebygga återkommande urinvägsinfektioner. Det används som fast bränsle i kombination med 1,3,5-trioxan hos lägerdeltagare, hobbyister, militären och hjälporganisationer. Det fungerar som livsmedelstillsats och som konserveringsmedel. Det är ett viktigt reagens i organisk syntes, särskilt Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen och i Delepin-reaktionen. Dessutom används det i lim, beläggningar, tätningsmedel och läderkonserveringsmedel. Det används som formaldehydfrisättare för fotografisk filmframkallning och som härdare för epoxihartser av bisfenol A-typen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylenetetramine |
| Smältpunkt | 280 °C (sublimering) |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.33 g/mL |
| Flampunkt | 250 °C (482 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1328 |
| Beilstein | 2018 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5966 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hexamethylenetetramine
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatric
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.