Läs mer
Hexametylentetramin ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11420622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420622 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11420622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219405083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Densitet 1.33 g/cm3 at 20 °C
Molekylformel C6H12N4
Kvantitet 250 g
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvikt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vikt 140.2
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenetetramine