Läs mer
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 13265503 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13265503 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 13265503 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Flampunkt 250.00°C
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C6H12N4
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.33kg
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvikt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vikt 140.19
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent