Läs mer
Hexamethylenetetramine-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylenetetramine-d12 |
| CAS | 23304-08-7 |
| Molekylformel | C6 D12 N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane-2,2,4,4,6,6,8,8,9,9,10,10-d12 (9CI), Hexamethylenetetramine-d12 (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane-2,2,4,4,6,6,8,8,9,9,10,10-d12, Perdeuterated hexamethylenetetramine, Perdeuterohexamethylenetetramine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N2C([2H])([2H])N3C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])N1C3([2H])[2H])C2([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.26 |
| Formel vikt | 152.182 |