Läs mer
Hexamethylenetetramine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.33 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00006895 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Synonym | Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin, Hexamethylenetetramine |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.19 |
| Kvalitet | Research |