Läs mer
Hexametylentetramin, TRC
Produktkod. 17967929
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17967929 10 g
17958839 50 mg
17903945 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17967929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29422010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-97-0
Molekylformel C6 H12 N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
IUPAC-namn 1,3,5,7-Tetraazotricyklo[3.3.1.13,7]dekan
LEDER C1N2CN3CN(CN1C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urotropine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Formel vikt 140.1062