Läs mer
Hexametylenimin, TRC
Produktkod. 30407387
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30407387 1 g
1 options
Produktkod. 30407387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2942351G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Molekylformel C6H13N
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
LEDER C1CCCNCC1
IUPAC-namn Azepane
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Formel vikt 99.1048