Läs mer
Hexametylenimin, TRC
Produktkod. 30395340
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30395340 10 g
1 options
Produktkod. 30395340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29423510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Molekylformel C6H13N
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
LEDER C1CCCNCC1
IUPAC-namn Azepane
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Formel vikt 99.1048