missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylphosphoramide, 99% |
| CAS | 680-31-9 |
| Molekylformel | C6H18N3OP |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | hexamethylphosphoramide, hmpa, hexametapol, hexamethylphosphoric triamide, hempa, hmpta, hexamethylphosphoric acid triamide, hexamethylphosphorictriamide, hexamethylphosphotriamide, phosphoric hexamethyltriamide |
| InChI-nyckel | GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C |
| IUPAC-namn | N-[bis(dimetylamino)fosforyl]-N-metylmetanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.204 |
| PubChem CID | 12679 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?