Läs mer
Hexamethylphosphorous triamide, 97%
Produktkod. 10647744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647744 100 mL Glasflaska 100ml
10418550 10 mL Glasflaska 10ml
10041970 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162481000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1608-26-0
Molekylformel C6H18N3P
Molekylvikt (g/mol) 163.21
MDL-nummer MFCD00008301
InChI-nyckel XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
IUPAC-namn N-[bis(dimetylamino)fosfanyl]-N-metylmetanamin
LEDER CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylphosphorous triamide
Smältpunkt -44°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2N]3P
Brytningsindex 1.4650 to 1.467
Kvantitet 100 mL
Fieser 01,431; 02,210; 04,247; 06,279; 09,235; 10,199
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 163.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylphosphorous triamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.