Läs mer
Hexametylfosfortriamid, 97 %
Produktkod. 11451900
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451900 5 g 5g
11461900 10 g 10g
11471900 25 g 25g
11481900 50 g 50g
11491900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11451900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12571.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163,21 g/mol
Hexametylfosfortriamid används som ett reagens i organisk syntes som ett fosforyleringsmedel. Det är associerat med koltetraklorid för att ersätta hydroxigrupper med klorider. Det är involverat i framställningen av epoxider och arenoxider från aldehyder respektive aryldialdehfärger. Det används vid framställning av karbonater samt reduktion av ozonider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexametylfosfortriamid används som reagens i organisk syntes som fosforyleringsmedel. Det är associerat med koltetraklorid för att ersätta hydroxigrupper med klorider. Det är involverat i framställningen av epoxider och arenoxider från aldehyder respektive aryldialdehfärger. Det används vid framställning av karbonater samt reduktion av ozonider.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1608-26-0
Molekylformel C6H18N3P
Molekylvikt (g/mol) 163.21
MDL-nummer MFCD00008301
InChI-nyckel XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
IUPAC-namn N-[bis(dimetylamino)fosfanyl]-N-metylmetanamin
LEDER CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylphosphorous triamide
Smältpunkt -44°C
Densitet 0.898
Kokpunkt 162°C to 164°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 906778
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 163.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.