missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexamethyltriamidophosphate, TRC

Produktkod. 30008838
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008838 5 g
30012827 250 g
30005674 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2943255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 680-31-9
Molekylformel C6 H18 N3 O P
Molekylvikt (g/mol) 179.2
Synonym HMPA, Hexamethylphosphoric triamide
IUPAC-namn N-[bis(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamine
LEDER CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexamethylphosphoramide (Hexametapol)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Formel vikt 179.1187
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.