Läs mer
Hexamethyltriamidophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethylphosphoramide (Hexametapol) |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3 |
| Formel vikt | 179.1187 |