Läs mer
Hexamidine-d12 Dihydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hexamidine-d12 Dihydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O2/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24)/i1D2,2D2,3D2,4D2,13D2,14D2 |
| Formel vikt | 366.281 |