Läs mer
Hexamidine-d12 Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30398207
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398207 10 mg
30396309 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29420710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1286461-12-8
Molekylformel C20 D12 H14 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 366.52
Synonym 4,4'-[1,6-(Hexane-d12)diylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide Hydrochloride, 1,6-Bis(4-amidinophenoxy)hexane-d12 Hydrochloride, 4,4-Diamidino-1,6-diphenoxyhexane-d12 Hydrochloride, 4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine-d12 Hydrochloride, Desmodine-d12 Hydrochloride
IUPAC-namn 4-[6-(4-carbamimidoylphenoxy)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriohexoxy]benzenecarboximidamide
LEDER [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=N)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc2ccc(cc2)C(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamidine-d12 Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26N4O2/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24)/i1D2,2D2,3D2,4D2,13D2,14D2
Formel vikt 366.281