Läs mer
Hexamidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamidine Dihydrochloride |
| CAS | 50357-46-5 |
| Molekylformel | C20H28Cl2N4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-[1,6-Hexanediylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide Hydrochloride, 1,6-Bis(4-amidinophenoxy)hexane, 4,4-Diamidino-1,6-diphenoxyhexane Hydrochloride, 4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine Hydrochloride, Desmodine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O2.2ClH/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[6-(4-carbamimidoylphenoxy)hexoxy]benzenecarboximidamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.37 |
| Formel vikt | 426.1589 |