Beskrivning
Hexamin, certifierat AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 8,5 till 9,5 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 140,19 g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hexamethylenetetramine
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.