Läs mer
Hexamin, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10645682 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10645682 5 kg Plastfat 5kg
10755331 500 g Pulverburk av plast 500g
10315900 1 kg Pulverburk av plast 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645682 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0320/65
Request Bulk or Custom Format
Hexamin, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-97-0
Molekylformel C6H12N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
MDL-nummer 6895
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifikationer
Färg Vitt
pH 8,5 till 9,5
Förpackning Plastfat
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 140.19g/mol
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.