Läs mer
Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10101430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10101430 5 kg Plastic keg 5kg
10365990 500 g Plastic powder jar 500g
10305900 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10101430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0300/65
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hexamine, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-97-0
Molekylformel C6H12N4
Molekylvikt (g/mol) 140.19
MDL-nummer 6895
InChI-nyckel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
LEDER C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifications
Färg White
pH 8.5 to 9.5
Förpackning Plastic keg
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 140.19g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethylenetetramine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.