Läs mer
Hexaminolevulinate hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Hexaminolevulinate hydrochloride is a fluorescent agent, has approved for cystoscopic detection of papillary bladder cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexaminolevulinate hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 140898-91-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H22ClNO3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride P-1206 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.22 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (397.22 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |