Läs mer
Hexamoll (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 424.36 |