Läs mer
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10766481 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10766481 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10766481 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0450/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 111-27-3
Smältpunkt -52°C
Färg Colorless
Kokpunkt 156°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H14O
MDL-nummer 2982
Kvantitet 2.5 L
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCO
IUPAC-namn hexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 102.177
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Formel vikt 102.18g/mol
Fysisk form Liquid