Läs mer
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073064 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
25 L
Förpackning:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25 L
500ml
Produktkod. 10428600
Brand: Fisher Chemical H/0450/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 111-27-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer 2982
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-namn hexan-1-ol
LEDER CCCCCCO
Specifikationer
Smältpunkt -52°C
Färg Colorless
Kokpunkt 156°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 102.18g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.