Läs mer
Hexan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexanol |
| CAS | 626-93-7 |
| Molekylformel | C6 H14 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexan-2-ol, 2-Hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(C)O |
| IUPAC-namn | hexan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vikt | 102.1045 |