Läs mer
Hexanal 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316956
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316956 1 ml
1 options
Produktkod. 30316956 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14195000AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic aldehyde
CAS 66-25-1
Analyt- eller komponentnamn Caproic aldehyde
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
LEDER CCCCCC=O
IUPAC-namn hexanal
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 100.0888 g/mol