Läs mer
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Hexanal används i smakindustrin för att förbereda fruktiga smaker. Det används som ett smakämne i livsmedelsindustrin. Det används också i Witting- och aldolreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hexanal används inom smakindustrin för att framställa fruktiga smaker. Det används som ett smakämne i livsmedelsindustrin. Det används också i Witting- och aldolreaktioner.
Löslighet Blandbar med
etanol, etyleter, aceton, bensen och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanal |
| Smältpunkt | °C to 56°C |
| Densitet | 0.834 g/mL |
| Kokpunkt | 130°C to 131°C |
| Flampunkt | 25°C (77°F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Brytningsindex | 1.405 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1207 |
| Beilstein | 506198 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hexanal
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.