Läs mer
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457727
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11457727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16265.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Hexanal används i smakindustrin för att förbereda fruktiga smaker. Det används som ett smakämne i livsmedelsindustrin. Det används också i Witting- och aldolreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexanal används inom smakindustrin för att framställa fruktiga smaker. Det används som ett smakämne i livsmedelsindustrin. Det används också i Witting- och aldolreaktioner.
Löslighet Blandbar med
etanol, etyleter, aceton, bensen och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-25-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00007027
InChI-nyckel JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC-namn hexanal
LEDER CCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanal
Smältpunkt -56°C
Densitet 0.834
Kokpunkt 130°C to 131°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1207
Beilstein 506198
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1760
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hexaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.