Läs mer
Hexanal-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanal-d12 |
| CAS | 1219803-74-3 |
| Molekylformel | C6 2H12 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12 (ACI), Hexanal-d12, Hexanal-D12, Caproic aldehyde-d12, Capronaldehyde-d12, Hexylaldehyde-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| LEDER | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuteriohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.23 |
| Formel vikt | 112.1641 |