missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexanal-DNPH 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310799
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310799 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310799 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011019ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1527-97-5
Analyt- eller komponentnamn Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 N4 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
LEDER CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(E)-hexylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 280.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 280.1172 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.