Läs mer
Hexanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caproic aldehyde |
| CAS | 66-25-1 |
| Molekylformel | C6 H12 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Hexanal, Caproaldehyde, Caproic aldehyde, Capronaldehyde, Hexaldehyde, Hexanaldehyde, Hexylaldehyde, NSC 2596, n-Caproaldehyde, n-Capronaldehyde, n-Hexanal, n-Hexylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC=O |
| IUPAC-namn | hexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |