Läs mer
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide, 20% w/w aq. soln.
Produktkod. 11378878
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378878 50 mL 50ml
11398878 250 mL 250ml
11388878 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041725.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69762-88-5 | C30H68N2O2 | 488.886 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69762-88-5
Molekylformel C30H68N2O2
Molekylvikt (g/mol) 488.886
MDL-nummer MFCD00216633
InChI-nyckel ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
PubChem CID 15376281
IUPAC-namn tributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3267
Formel vikt 488.87
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.