Läs mer
Hexane-1,6-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Hexane-1,6-diamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6H18Cl2N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Hexylenediamine Dihydrochloride, 80HMD, Advancure Dihydrochloride, HMDA, Hexamethylenediamine Dihydrochloride, Hexylenediamine Dihydrochloride, Hi Perm, RT Advancure HD Dihydrochloride, alpha,ω-Hexanediamine Dihydrochloride, 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| IUPAC-namn | hexane-1,6-diamine;dihydrochloride |
| Visa mer |