missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore

Produktkod. 15835890
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15835890 25 g Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15835890 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1183050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ion pair reagents for analytical HPLC LiChropur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexane-1-sulfonic acid sodium salt
CAS 2832-45-3
Förpackning Glass
Molekylformel C6H13NaO3S
MDL-nummer MFCD00007542
Kvantitet 25 g
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
InChI-nyckel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium hexane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 188.22
PubChem CID 23677630
Formel vikt 188.22
Kvalitet Not Available
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.