Läs mer
Riedel-de Haën Hexan
Produktkod. 16633954
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
Förpackningsstorlek:
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16633954 18 L -
15945460 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16633954 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3229318L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Hexan, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane
pH Not applicable
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Densitet 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt 7.4 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Ångtryck 160 hPa (20°C)
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Kokpunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet ACS