Läs mer
Hexan, 95 % n-hexan, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Beskrivning
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| Smältpunkt | -95°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.657 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 69°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 1.2 - 7.4 Vol % |
| Flampunkt | −26°C |
| Tändpunkt | 240°C |
| Förpackning | Glas |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).