Läs mer
Hexan, 99 % n-hexan, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10529221 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529221 1 L Glas 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10529221 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8205.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högkvalitativ kemikalie av GC-spektrofotometrisk kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Interfererar inte med mätningen vid den specifika våglängden som mäts
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95°C
Abs. Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.20 at 220nm, Max. 0.10 at 230nm, Max. 0.04 at 240nm, Max. 0.02 (at 250nm) / 0.01 (at 280-400nm)
CAS 110-54-3
Färg Färglös
Densitet 0.657 g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 1.2 - 7.4 Vol %
Flampunkt −26°C
Tändpunkt 240°C
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications, GC-Spectrophotometric quality
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
MDL-nummer MFCD02179311
Viskositet 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
UN-nummer 1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt 69°C
Löslighetsinformation 0.1g/L in water
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vikt 86.18g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).