Läs mer
Riedel-de Haën Hexan CHROMASOLV™
Produktkod. 15905510
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15905510 7 L 7 L
15995660 18 L 18 L
15995500 45 L 45 L
16653954 200 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15905510 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 348597L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Hexan CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes,≥ 97,0 % (GC).
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane
pH Not applicable
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 7.4 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Ångtryck 160 hPa (20°C)
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Koncentration 100.00%
Kokpunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥97.00%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.