Läs mer
Riedel-de Haën Hexan CHROMASOLV™
Produktkod. 16653954
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16653954 200 L -
15905510 7 L 7 L
15995660 18 L 18 L
15995500 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16653954 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 34859200L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Hexan CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes,≥ 97,0 % (GC).
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane
pH Not applicable
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 7.4 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Ångtryck 160 hPa (20°C)
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Koncentration 100.00%
Kokpunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥97.00%
Kvalitet HPLC